Documenti fondamentali
PLA0096
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-p300 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
300kD, E1A-associated protein p300, E1A-binding protein, KAT3B, RSTS2, histone acetyltransferase p300, p300, p300 HAT
Scegli un formato
100 μL
373,00 €
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
373,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
373,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: 10 μg
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 1-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_001420.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... p300(2033)
Immunogeno
The epitope recognized by PLA0096 maps to a region between residues 950 and 1000 of human E1A-associated protein p300 using the numbering given in entry NP_001420.2 (GeneID 2033).
Stato fisico
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% Sodium Azide
Altre note
By sequence similarity p300 is related to CBP (CREB-binding protein) and functions as a histone acetyltransferase that can regulate transcription by influencing chromatin organization. P300 has been demonstrated to bind to phosphorylated CREB to mediate cAMP-gene regulation. P300 has also been identified as a co-activator of HIF1A (hypoxia-inducible factor 1 alpha).
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)