PLA0074
Rabbit anti-BARD1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
BARD-1, BRCA1-associated RING domain gene 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:500-1:2,500
Numero d’accesso
NP_000456.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... BARD1(580)
Immunogeno
Stato fisico