PCR9604
GenElute™ 96 Well PCR Clean-Up Kit
4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications
Sinonimo/i:
High Throughput Purification, PCR Purification, PCR Purification, PCR Purification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 4 96-well plate purifications
Qualità
4 x 96 well plate
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Complete removal of primers and primer-dimers
- Innovative wash plate minimizes risk of cross-contamination
- Suitable for processing under vacuum and centrifugation
- Time-saving parallel clean-up of PCR products
Principio
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3