This material is in powder form. The density has not been determined. However, various sources report a density of 1.74 g/cm3. This information has not been validated.
P9556
N-(Phosphonomethyl)glycine
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Glyphosate
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hello, What is the density of this chemicals?
1 risposta-