P9125
Petroselinsäuremethylester
≥99%, liquid
Sinonimo/i:
Methyl cis-6-octadecenoate, Petroselinic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Gruppo funzionale
ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC\C=C\CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h13-14H,3-12,15-18H2,1-2H3/b14-13+
QRTVDKVXAFJVRU-BUHFOSPRSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?