Vai a
E6001
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
≥98%, liquid
Sinonimo/i:
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI key
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E3511D3534E7877
description
≥98%, liquid
description
≥99%
description
≥98% (capillary GC)
description
≥98% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
plant oil (Safflower)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)