P8986
Peroxiredoxin 1 human
≥85% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
NKEFA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRDX1(5052)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?