Documenti
P8627
Sigma-Aldrich
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
About This Item
Formula condensata:
C3H5O7PBa
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
~95%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
Prodotto comparabile