Vai a
79480
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic), powder
Sinonimo/i:
2-PG-Ba, D-Glycerate 2-phosphate barium salt, Barium D-2-phosphoglycerate hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
374,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5BaO7P · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.37 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
258-813-3
MDL number:
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate, ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
Quality Segment
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba+2].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
InChI key
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
General description
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate is a substrate for the assay of 3-phosphoglyceric acid mutase; and enolase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
794707388519710
description
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
analytical standard
description
≥80% (CE)
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥80% (CE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤35% water
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
-
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)