P7380
Purpurogallin
Sigma Grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Sigma Grade
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3