P6488
Monoclonal Anti-Prion Protein antibody produced in mouse
clone F89/160.1.5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AA960666, Anti-CD230, Anti-PRIP, Anti-PrP<C>, Anti-PrPSc, Anti-Prn-i, Anti-RP23-401J24.1, Anti-Sinc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F89/160.1.5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 27-30 kDa (PrPSc)
antigen 33-35 kDa (PrPC)
Reattività contro le specie
sheep, deer, human, bovine
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... PRNP(281427)
human ... PRNP(5621)
sheep ... PRNP(493887)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato