P3251
Phe-Ala
≥98.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Phe-Ala,
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(12(16)17)14-11(15)10(13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
MIDZLCFIAINOQN-WPRPVWTQSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC15A1(6564)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3