Vai a
A9502
Ala-Ala
Sinonimo/i:
L-Alanyl-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
173,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-751-7
Beilstein/REAXYS Number:
1724813
MDL number:
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Gene Information
Application
Ala-Ala has been used as a peptide sample for chromatographic analysis.
Biochem/physiol Actions
L-Alanyl-L-alanine is used as a model dipeptide in physicochemical studies of processes such as the effects of pH (protonation) on conformation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9627A0912A0878
Ala-Ala
Sigma-Aldrich
A9502
Ala-Ala
Ala-Ala-Ala
Sigma-Aldrich
A9627
Ala-Ala-Ala
D-Ala-D-Ala
Sigma-Aldrich
A0912
D-Ala-D-Ala
Ala-Gly
Sigma-Aldrich
A0878
Ala-Gly
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
280-285 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. At what temperature should this product be stored at? and does it need to be stored under nitrogen?
    1 risposta
    1. This product may be stored in room temperature. It does not need to be stored under nitrogen.