Key Documents
P2751
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.70
Beilstein:
3657823
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
155-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3