P2688
Immobilon®-P Polyvinylidene difluoride membranes
size 20 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
PVDF
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Millipore IPVH20200
Misura
20 cm × 20 cm
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)