P2621
Phosphomannose Isomerase from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥50 units/mg protein
Sinonimo/i:
D-Mannose-6-phosphate ketol-isomerase, Mannose Phosphate Isomerase, PMI
Scegli un formato
267,00 €
Scegli un formato
About This Item
267,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥50 units/mg protein
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions