Documenti fondamentali
P2440
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene (25) propylene glycol stearate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
Descrizione
non-ionic
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)