Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 256,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)4COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-179-0
Beilstein/REAXYS Number:
3631527
MDL number:
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
99-100%
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?