P1726
4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile
Sinonimo/i:
Furoxan, RVC-589
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
ethanol: 25 mg/mL to clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][n+]1onc(-c2ccccc2)c1C#N
InChI
1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
PMYJGTWUVVVOFO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3