Documenti fondamentali
P0183
Finnpipette® pipette tips
Finntip 10, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Materiali
red
red tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 100 ea (Bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9402151
Lunghezza
15 cm
Volume massimo
10 mL
Intervallo di volume
1-10 mL
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)