P0071
Anti-PDCD4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Neoplastic transformation inhibitor, Anti-Nuclear antigen H731, Anti-Programmed cell death 4, Anti-Protein 197/15a
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~51 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse (predicted), rat (predicted)
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates
western blot: 2-4 μg/mL using K562 cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD4(272250)
mouse ... Pdcd4(18569)
rat ... SELP(6403)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)