Documenti fondamentali
OH30251541EU
Ohaus® MB27 Mositure Analyzer
Model MB27, weighing capacity 90 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Sinonimo/i:
Ohaus® Moisture Analyzer
Scegli un formato
1 EACH
2.080,00 €
2.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
2.080,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111500
NACRES:
NB.13
2.080,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30251541EU
Capacità di pesata
90 g, resolution: 0.001 g
Diam. piattino
Descrizione generale
Combining Speed and Precision in One Moisture Analyzer
Applicazioni
Percent Moisture Determination, Percent Solid Determination, Weighing
Caratteristiche e vantaggi
Colour touchscreen display with intuitive icon-based navigation Fast halogen heating technology provides uniform drying for precise and repeatable results Analysis made simple: tare, add your sample, press start and see your results Robust hou
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)