OH30139512
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model EX225D, weighing capacity 120 / 220 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30139512
Capacità di pesata
120 / 220 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g
Diam. piattino
8 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi