Documenti fondamentali
OH30058730
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST3100C-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Codice UNSPSC:
41115609
Il prodotto OH30058730 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Ingresso CA/CC
110/120 V, US/Japan plug
Materiali
epoxy shaft
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30058730
Campo di misura della conducibilità
0.00-199.9 mS/cm
Campo di misura della temperatura
0-100 °C
Descrizione generale
Among Starter 3100C′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results.
Applicazioni
Conductivity, total dissolved solids (TDS) measurement
Conductivity, total dissolved solids (TDS), salinity measurement
Caratteristiche e vantaggi
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation
Automatic temperature compensation, adjustable temperature coefficient
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)