Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 ea |
Informazioni su questo articolo
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Nome del prodotto
Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm, Chemistry: Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Inlet: 3/4 in. Sanitary Flange Outlet: 3/4 in. Sanitary Flange
Quality Segment
material
PVDF membrane, PVDF vent cap, polycarbonate support, polycarbonate housing
sterility
sterile
product line
Millipak®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward), 0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
7.6 cm (3.0 in.)
filtration area
300 cm2
inlet connection diam.
3/4 in.
outlet connection diam.
3/4 in.
impurities
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤2 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange, 19 mm (3/4 in.) outlet sanitary flange
shipped in
ambient
General description
Analysis Note
Other Notes
- Ritenzione degli organismi: Microrganismo
- Modalità d′azione: Filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: Bioprocessi
- Uso previsto: Ritenzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: Consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti nella guida all′uso delle membrane Durapore®
- Dichiarazione sulla conservazione: Conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: Smaltire in conformità con i regolamenti vigenti nazionali, regionali e locali.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.1 μm |
| product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® | product line Millipak® 60 |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| filtration area 300 cm2 | filtration area 300 cm2 | filtration area 300 cm2 | filtration area 300 cm2 |
| sterility irradiated, sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility irradiated, sterile |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsula Millipak® con filtro Durapore® da 0,22 µm
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..