Documenti fondamentali
O8639
Sigma-Aldrich
Osteo-Bed Bone Embedding Solvent
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Origine biologica
synthetic
Densità
>1.20 g/mL
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
For use with Osteo-Bed Bone Embedding Kit. Solvent for removal of plastic from sections prior to rehydration and staining. Most histochemical and immunohistochemistry staining protocols require the removal of methyl methacrylate (MMA) and rehydration of mounted sections for improved stain penetration and greater contrast.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)