Key Documents
O7500
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
Grade I, ~99%
Sinonimo/i:
Oleic acid butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Tipo
Grade I
Saggio
~99%
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC