O2756
Oxytetracycline hemicalcium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Solubilità
formic acid: 50 mg/mL, very slightly hazy, orange to very deep orange
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Ca++].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)C3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1[O-])C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O.CN(C)[C@H]5[C@@H]6[C@@H](O)C7C(=C(O)[C@]6(O)C(=O)C(C(N)=O)=C5[O-])C(=O)c8c(O)cccc8[C@@]7(C)O
InChI
1S/2C22H24N2O9.Ca/c2*1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h2*4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);/q;;+2/p-2/t2*12?,13-,14+,17+,21-,22+;/m11./s1
KIPLYOUQVMMOHB-JOFVZRTQSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)