N7662
Nafarelin acetate salt hydrate
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-3-(2-naphthyl)-D-alanyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide acetate salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6cnc[nH]6)NC(=O)[C@@H]7CCC(=O)N7)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C66H83N17O13.C2H4O2.H2O/c1-36(2)25-48(58(89)76-47(13-7-23-71-66(68)69)65(96)83-24-8-14-54(83)64(95)73-33-55(67)86)77-60(91)50(28-38-15-18-39-9-3-4-10-40(39)26-38)78-59(90)49(27-37-16-19-43(85)20-17-37)79-63(94)53(34-84)82-61(92)51(29-41-31-72-45-12-6-5-11-44(41)45)80-62(93)52(30-42-32-70-35-74-42)81-57(88)46-21-22-56(87)75-46;1-2(3)4;/h3-6,9-12,15-20,26,31-32,35-36,46-54,72,84-85H,7-8,13-14,21-25,27-30,33-34H2,1-2H3,(H2,67,86)(H,70,74)(H,73,95)(H,75,87)(H,76,89)(H,77,91)(H,78,90)(H,79,94)(H,80,93)(H,81,88)(H,82,92)(H4,68,69,71);1H3,(H,3,4);1H2/t46-,47-,48-,49-,50+,51-,52-,53-,54-;;/m0../s1
FSBTYDWUUWLHBD-UDXTWCDOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3