N7001
2-Nitro-4-carboxyphenyl N,N-diphenylcarbamate
Sinonimo/i:
NCDC
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(OC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)N(=O)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)