Documenti
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.25
Beilstein:
4352384
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)