N5266
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt
≥97% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
L-arginyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-leucine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Neurotensin Fragment 8-13 acetate salt, ≥97% (HPLC)
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C38H64N12O8/c1-5-22(4)30(34(55)48-28(36(57)58)19-21(2)3)49-32(53)27(20-23-12-14-24(51)15-13-23)47-33(54)29-11-8-18-50(29)35(56)26(10-7-17-45-38(42)43)46-31(52)25(39)9-6-16-44-37(40)41/h12-15,21-22,25-30,51H,5-11,16-20,39H2,1-4H3,(H,46,52)(H,47,54)(H,48,55)(H,49,53)(H,57,58)(H4,40,41,44)(H4,42,43,45)
DQDBCHHEIKQPJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3