Documenti fondamentali
N4537
Sigma-Aldrich
Nek7, Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
NIMA Related Kinase 7, Never in Mitosis Gene A-Related Kinase 7
Scegli un formato
5 μG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 μG
558,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥50 units/mg protein
PM
protein apparent mol wt ~63 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NEK7(140609)
Azioni biochim/fisiol
Nek7 is a member of the NIMA (never in mitosis, gene A) family of serine/threonine kinases. During early embryogenesis, Nek7 is expressed in the site of decidual reaction while later in embryogenesis, it is almost exclusively restricted to the nervous system in the dorsal thalamus.
Definizione di unità
One unit will incorporate 1 nanomole of phosphate into beta-casein per minute at ph 7.2 at 30 deg C using a final concentration of 50 μm (32p) ATP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)