N1751
Neodymium(III) oxide
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Sinonimo/i:
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Densità
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Qualità
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)