MTOX1300
Cellule wild type MDCKII canine
canine
Sinonimo/i:
MDCK II, MDCK-2, MDCKII-WT
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cellule wild type MDCKII canine,
Origine biologica
canine
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
MDCK II (rene canino Madin-Darby) è un sottoclone derivato dalla linea progenitrice eterogenea MDCK (n. di catalogo ECACC 85011435).
Applicazioni
La linea cellulare può essere utilizzata come modello sperimentale per studiare la generazione e il mantenimento della polarità della superficie cellulare nelle cellule epiteliali. Consultare il bollettino tecnico per i protocolli dettagliati.
Le cellule wild type MDCKII canine possono essere utilizzate come modello sperimentale per studiare la generazione e il mantenimento della polarità della superficie cellulare nelle cellule epiteliali.
Caratteristiche e vantaggi
MDCK II (rene canino Madin-Darby) è un sottoclone derivato dalla linea progenitrice eterogenea MDCK (n. di catalogo ECACC 85011435). Le cellule MDCK II, che sono predominanti nei passaggi successivi da MDCK, mostrano una resistenza elettrica di 100 ohm/cm2. Si ritiene che questo ceppo derivi dal tubulo distale o dal dotto collettore del nefrone.
Qualità
Testato per micoplasma, sterilità, vitalità post-congelamento, analisi STR (Short Terminal Repeat) per l′identificazione delle linee cellulari.
Stoccaggio e stabilità
Al momento della consegna delle cellule wild type MDCKII canine congelate, è importante che l′utilizzatore finale intervenga subito sul prodotto senza ritardare l′apertura. Per assicurare il massimo livello di vitalità, occorre scongelare il flaconcino e iniziare la coltura appena possibile dopo la ricezione. Se al momento della consegna è necessario proseguire la conservazione della coltura congelata, conservare il prodotto in fase vapore con azoto liquido, non a -70 °C. La conservazione a -70 °C comporta una perdita di vitalità.
Note legali
Allegato 1: Licenza per linee cellulari ADME/ToxIl sottoclone MDCKII è stato isolato originariamente da Daniel Louvard, Institut Curie, Parigi, Francia.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(7), 4132-4136 (1980-07-01)
A dog kidney epithelial cell line (MDCK), grown in monolayer, displayed in vitro an asymmetric localization of surface proteins. Aminopeptidase [alpha-aminoacylpeptide hydrolase (microsomal), EC 3.4.11.2] was found only in the apical face whereas Na+, K+-ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) was
The EMBO journal, 5(3), 483-489 (1986-03-01)
The glycosphingolipids (GSLs) of two sublines of Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells, an epithelial cell line, were characterized by t.l.c., antibody overlay and mass spectrometry. The major characteristic which distinguishes the two MDCK cell strains is their trans-epithelial electrical resistance