MTCT9010
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
with standard cap, sterile, pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinonimo/i:
cell sorting tube, flow cytometry tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cap (standard cap)
polystyrene
round clear
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduation: no
Confezionamento
pkg of 500 ea (20 x bags 25EA)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio T9010
Capacità
5 mL
diam. × lung.
12 mm × 75 mm
Compatibilità
suitable for (cell culture)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Compatible with FACS (BD) instruments
- Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
- Clear polystyrene
- 5mL capacity