Vai a
MTCT9020
MTC™ Bio FACS FlowTubes™ for Flow Cytometry
without cap, non-sterile, pack of 4000 ea (bulk pack)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
cell sorting tube, flow cytometry tube, plastic tube cap, MTC Bio T9020
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4000 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
301,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121706
Material:
clear , polystyrene
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 4000 ea (bulk pack)
301,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
clear , polystyrene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 4000 ea (bulk pack)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio T9020
diam. × L
12 mm × 75 mm
General description
FlowTubes™ without cap, non-sterile, bulk econo-pack, 4000/cs
The diameter and wall thickness of the tube’s neck is held to very tight tolerances to ensure consistent compatibility with the automated instrument. They are available with the standard two-position culture cap, no cap at all, or with a cap that contains a 35µm nylon mesh screen, designed to assist in cell sorting/straining applications. These tubes are primarily used to collect dissociated sample for subsequent processing in automated flow cytometry instruments including FACS® systems from BD Biosciences.
Features and Benefits
  • Compatible with FACS (BD) instruments
  • Available with 35µm strainer cap, standard cap, or no cap
  • Clear polystyrene
  • 5mL capacity
Legal Information
FACS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)