MTCC4040
MTC™ Bio SureStrain™ Premium Cell Strainers
blue, porosity 40 μm, sterile
Sinonimo/i:
cell isolation sieve, cell sieve
Scegli un formato
118,00 €
Scegli un formato
About This Item
118,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
blue
mesh Nylon
polypropylene frame
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C4040
Dimensione pori
40 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Advanced design – faster flow through
- Compatible with 6-well plates
- Interlocking and stackable
- Sterile; RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free Four 1.5mm feet for straining into flat plates and dishes
- Designed for use with 50mL tubes
- Adapter for 15mL tubes included*
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)