CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
Scegli un formato
113,00 €
Scegli un formato
About This Item
113,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
blue Nylon
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 352340
Dimensione pori
40 μm pore size
applicazioni
filtration
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)