Documenti fondamentali
MSST0050
Sigma-Aldrich
SILuLite AKT1, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
Protein kinase B (PKB), Protein kinase B alpha (PKB alpha), Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
Scegli un formato
50 μG
670,00 €
670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
670,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.12
670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Descrizione generale
SILuLite AKT1 is a recombinant human protein expressed in human 293 cells. It consists of 501 amino acids, with a calculated molecular mass of 58.2 kDa (including N-terminal polyhistidine and flag tags). SILuLite AKT1 is an analytical standard designed to be used as starting material for preparation of calibrators and controls in LC-MS applications.
Sequenza
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMSDVTIVKEGWVQKRGEYIKNWRPRYFLLKTDGSFIGYKEKPQDVDLPYPLNNFSVAKCQLMKTERPKPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVDTPEEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKASGKYYAMKILKKEVIIAKDEVAHTLTESRVLKNTRHPFLTSLKYSFQTKDRLCFVMEYVNGGELFFHLSRERVFSEDRTRFYGAEIVSALDYLHSGKIVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGITDAATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEDIKFPRTLSSDAKSLLSGLLIKDPNKRLGGGPDDAKEIMRHSFFSGVNWQDVYDKKLVPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQTITITPPEKYDEDGMDCMDNERRPHFPQFSYSASGRE
Stato fisico
Supplied as a liquid containing phosphate buffered saline.
Note legali
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)