Documenti fondamentali
MAK494
Sigma-Aldrich
Creatine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Creatine Quantification Kit
Scegli un formato
1 KIT
431,00 €
431,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
431,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.84
431,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Creatine is present in vertebrates and helps to supply energy to muscle. In humans and animals, approximately half of creatine originates from food (mainly from fresh meat). Creatine supplementation has been investigated as a possible therapeutic approach for the treatment of muscular, neuromuscular, neurological and neurodegenerative diseases.
Caratteristiche e vantaggi
  • Linear detection range 4 to 1000 µM (colorimetric) or 0.5 to 50 µM (fluorometric).
  • Simple procedure allows for reliable quantitation of creatine within 30 minutes.
Compatibilità
The kit is suitable for creatine determination in biological samples (e.g. serum, plasma, urine, saliva etc).
Principio
The Creatine Assay Kit is based on enzymatic reactions leading to formation of a pink colored product. The optical density at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 590 nm is directly proportional to the creatine concentration in the sample.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)