Documenti fondamentali
MAK490
Sigma-Aldrich
L-Amino Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Scegli un formato
1 KIT
450,00 €
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
450,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
genitourinary disorders; cancer
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L-amino acids are essential molecules defined by the nature of their side-chain. There are 20 amino acids that are commonly used by most organisms for the production of proteins and other biologically relevant molecules. While amino acids can occur in either the D- or L-enantimer, only the L-form is used by cells.
Caratteristiche e vantaggi
  • Linear detection range: 3.3 to 500 µM (colorimetric assay) and 0.13 to 50 µM (fluorometric assay) for 60 minute reaction.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Compatibilità
The kit is suitable for L-Amino Acid determination in serum, culture media, tissue homogenates, cell lysates, urine, food samples, etc.
Principio
The L-Amino Acid Assay Kit uses an enzyme-catalyzed oxidation of L-amino acids to convert a dye into a colored or fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to the L-amino acid concentration in the sample.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)