MAK473
ATP Assay Kit
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
bioluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sensitive and accurate. The kit can detect as low as 0.02 µM ATP, or a single cell can be quantified.
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Safe. Non-radioactive assay.
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)