MAK194
Lipid (Oil Red O) Staining Kit
Sufficient for 2 96-well plates
Sinonimo/i:
Oil Red O Lipid Staining Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes; obesity; cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- PBS
- Formalin (10%)
- Oil Red O
- Hematoxylin
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3