Yes, but please be aware of possible sample hemolysis. Depending on the method of mouse sample collection, hemolysis may be common, which can interfere with fluorescence emission via color quenching.
MAK108
PLTP Activity Assay Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Sinonimo/i:
Phospholipid transfer protein activity assay kit
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 fluorometric tests
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PLTP(5360)
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
Principio
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Are products MAK107 and MAK108 compatible with mouse serum?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.