MAK057
Citrate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Citrate Test Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
applicazioni
cosmetics
food and beverages
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Articoli
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.