MAK016
Kit per saggio del glicogeno
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Il glicogeno è un polimero di glucosio ramificato che svolge il ruolo di riserva primaria di energia immediata negli animali. Il glicogeno viene sintetizzato principalmente nel fegato e nei tessuti muscolari, dove può costituire fino al 10% del peso del fegato e fino all′1-2% del peso dei tessuti muscolari. Il glicogeno muscolare viene generalmente utilizzato localmente, mentre il glicogeno epatico ha un′importante funzione di tampone per la regolazione della glicemia. Il metabolismo del glicogeno è sregolato nel diabete e nelle patologie da accumulo di glicogeno legate ad errori innati del metabolismo.
Applicazioni
Il kit del saggio del glicogeno è stato utilizzato per la quantificazione del glicogeno. È stato inoltre adoperato per determinare il contenuto di glicogeno in omogenati di fegato, vasto laterale e muscoli.
Compatibilità
Idoneo alla determinazione della concentrazione di glicogeno in vari tessuti, tra cui il fegato, e nelle colture cellulari (cellule aderenti o in sospensione).
Principio
La concentrazione di glicogeno viene determinata attraverso un saggio enzimatico accoppiato che fornisce un prodotto colorimetrico (570 nm)/fluorimetrico (λex = 535 nm/eλm = 587 nm) proporzionale al glicogeno presente.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Scientific reports, 7(1), 12612-12612 (2017-10-05)
Embryo implantation requires a hospitable uterine environment. A key metabolic change that occurs during the peri-implantation period, and throughout early pregnancy, is the rise in endometrial glycogen content. Glycogen accumulation requires prior cellular uptake of glucose. Here we show that
Insulin Signaling in Bupivacaine-induced Cardiac ToxicitySensitization during Recovery and Potentiation by Lipid Emulsion
Anesthesiology, 124(2), 428-\442-428-\442 (2016)
Meat science, 134, 86-97 (2017-08-05)
This study evaluated the effect of chilled followed by frozen storage on lamb quality and safety parameters. Experimental (n=360) M. longissimus lumborum (LL) were randomly sampled from the boning room of a commercial Australian abattoir, at 24 h post-mortem, and
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 25(3), 436-449 (2018-10-27)
Ex situ normothermic machine perfusion (NMP) might minimize ischemia/reperfusion injury (IRI) of liver grafts. In this study, 20 primary liver transplantation recipients of older grafts (≥70 years) were randomized 1:1 to NMP or cold storage (CS) groups. The primary study endpoint
PloS one, 11(1), e0146177-e0146177 (2016-01-06)
The increase consumption of fructose in diet is associated with liver inflammation. As a specific fructan substrate, fructose may modify the gut microbiota which is involved in obesity-induced liver disease. Here, we aimed to assess whether fructose-induced liver damage was