MAK002
L-Amino Acid Quantitation Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
L-Amino Acid Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
L-amino acids are essential molecules defined by the nature of their side-chain. There are 20 amino acids that are commonly used by most organisms for the production of proteins and other biologically relevant molecules. While amino acids can occur in either the D- or L-enantimer, only the L-form is used by cells.
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C