M9886
2′-O-Methyladenosine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1C(O)C(CO)OC1n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-8-7(18)5(2-17)20-11(8)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
FPUGCISOLXNPPC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3