M9019
IgG3, Lambda from murine myeloma
clone Y5606, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse IgG3-λ
Scegli un formato
367,50 €
Prezzo di listino525,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
367,50 €
Prezzo di listino525,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
Y5606, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)